Documentos Principais
COM448630597
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-3-cyclopropylthiobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.14
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(cyclopropylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H9BrS/c10-7-2-1-3-9(6-7)11-8-4-5-8/h1-3,6,8H,4-5H2
chave InChI
JORAQKMAPMVMTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0922
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0922
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)