Documentos Principais
COM448623049
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethanesulfony)nicotinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.23
Número MDL:
Iupac Name
2-(ethylsulfonyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-2-13(11,12)8-7(6-9)4-3-5-10-8/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
UBKZVOHCUNIYPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1021
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1021
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)