Documentos Principais
COM448622705
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Chloro-5-methoxyphenyl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.69
Número MDL:
Iupac Name
2'-chloro-5'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10ClNO/c1-17-12-6-7-14(15)13(8-12)11-4-2-10(9-16)3-5-11/h2-8H,1H3
chave InChI
ZNRWZCUWCOHBBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0480
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0480