Documentos Principais
COM448622657
Combi-Blocks, Inc.
3'-Acetyl-3-fluoro-4-methylbiphenyl
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C15H13FO/c1-10-6-7-14(9-15(10)16)13-5-3-4-12(8-13)11(2)17/h3-9H,1-2H3
chave InChI
RIKFHGKTPXMYGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0388
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0388