Documentos Principais
COM448622627
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-3'-benzyloxybiphenyl
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
302.37
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-[3'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C21H18O2/c1-16(22)18-9-5-10-19(13-18)20-11-6-12-21(14-20)23-15-17-7-3-2-4-8-17/h2-14H,15H2,1H3
chave InChI
LOFLKIGWZXMINJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0335
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0335
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)