Documentos Principais
COM448620958
Combi-Blocks, Inc.
4-(2,4-Dichlorophenylsulfonyl)morpholine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
296.17
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2,4-dichlorophenyl)sulfonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO3S/c11-8-1-2-10(9(12)7-8)17(14,15)13-3-5-16-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
chave InChI
FRRPOGDSRUIIRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6585
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6585