Documentos Principais
COM448620281
Combi-Blocks, Inc.
2-Pentanoyl-3-picoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-methyl-2-pyridinyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-3-4-7-10(13)11-9(2)6-5-8-12-11/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
chave InChI
XVXSJQRANAUTCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3966
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3966
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)