Documentos Principais
COM448620013
Combi-Blocks, Inc.
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H13F2N/c12-9-4-5-11(10(13)8-9)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8H,1-3,6-7H2
chave InChI
DZAKQIMUXDHLRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3573
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3573
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)