Documentos Principais
COM448619314
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitro-8-(piperidin-1-yl)quinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-nitro-8-(1-piperidinyl)quinoline
Inchi Code
1S/C14H15N3O2/c18-17(19)12-6-7-13(16-9-2-1-3-10-16)14-11(12)5-4-8-15-14/h4-8H,1-3,9-10H2
chave InChI
MJKNJLAZNNSLRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2350
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2350
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)