Documentos Principais
COM448619140
Combi-Blocks, Inc.
7,8-Dimethylquinoline semi-sulfate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
412.51
Número MDL:
Iupac Name
sulfuric acid compound with 7,8-dimethylquinoline (1:2)
Inchi Code
1S/2C11H11N.H2O4S/c2*1-8-5-6-10-4-3-7-12-11(10)9(8)2;1-5(2,3)4/h2*3-7H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
RFHQGLBBSXEUIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2063
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2063
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)