Documentos Principais
COM448618447
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylbenzothiazole-6-boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO2S/c1-5-10-7-3-2-6(9(11)12)4-8(7)13-5/h2-4,11-12H,1H3
chave InChI
FVTHDHCPCNNOAG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-6710
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-6710
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)