Documentos Principais
COM448617514
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Bromophenyl)cyclopropane-1-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.1
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-8-3-1-2-7(6-8)10(4-5-10)9(12)13/h1-3,6H,4-5H2,(H2,12,13)
chave InChI
ZYCUXFZMAUTWTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5275
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5275
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)