Documentos Principais
COM448616961
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 5-bromo-2-nitrobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
274.07
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-2-15-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11(13)14/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
PMUKXBWMOBHXHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4600
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4600
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)