Documentos Principais
COM448612587
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N,N-diisopropyl-3-methoxyaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
286.21
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-N,N-diisopropyl-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C13H20BrNO/c1-9(2)15(10(3)4)11-6-7-12(14)13(8-11)16-5/h6-10H,1-5H3
chave InChI
AISSPYUMCDROMZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3544
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3544