Documentos Principais
COM448612396
Combi-Blocks, Inc.
3-Methoxy-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-4-(4-morpholinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-15-12-8-10(9-13)2-3-11(12)14-4-6-16-7-5-14/h2-3,8H,4-7H2,1H3
chave InChI
RFGATKXIMXTDLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3244
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3244
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)