Documentos Principais
CIAH998D8726
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl (2R,3S)-3-(bromomethyl)oxirane-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.01
Iupac Name
methyl (2R,3S)-3-(bromomethyl)oxirane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H7BrO3/c1-8-5(7)4-3(2-6)9-4/h3-4H,2H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
KSVXJXLLDXUNQD-QWWZWVQMSA-N
temperatura de armazenamento
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/220812-07-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0638423.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)