Documentos Principais
CIAH998D8106
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Fluoro-5-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-fluoro-5-hydroxy-1-indanone
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-7-4-6(11)3-5-1-2-8(12)9(5)7/h3-4,11H,1-2H2
chave InChI
LUICGIHUMFRMFI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1092347-76-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0080204.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)