Documentos Principais
CIAH991BE0CC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.12
Número MDL:
Iupac Name
2-methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-8-3-7(6)5-9;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H
chave InChI
NQSFFBGSZKBOTL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at room temperature
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1187927-43-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0007608.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)