Documentos Principais
CIAH99179802
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-5-isopropylpyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-5(2)6-3-9-4-10-7(6)8/h3-5H,1-2H3
chave InChI
JIJKLBPLJOCNKC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1015846-32-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0034980.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)