Documentos Principais
CIAH98DE35C0
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Ethynylpiperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.63
Número MDL:
Iupac Name
4-ethynylpiperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c1-2-7(9)3-5-8-6-4-7;/h1,8-9H,3-6H2;1H
chave InChI
JEYXKBUJKFWTSP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C, stored under nitrogen, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2044901-46-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0127756.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)