Documentos Principais
CIAH98D1F937
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Piperazin-1-yl(pyridin-2-yl)methanone dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinylcarbonyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O.2ClH/c14-10(9-3-1-2-4-12-9)13-7-5-11-6-8-13;;/h1-4,11H,5-8H2;2*1H
chave InChI
WQWVQMOVNRBVGY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C, protect from light
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/39639-99-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0293552.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)