Documentos Principais
CIAH98ABF458
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
p.e.
417.2+-38.0 C at 760 mmHg
pf
192 C
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-4-2-9(3-5-10)8-13-7-1-6-12-13/h1-7H,8H2,(H,14,15)
chave InChI
ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/160388-53-4.html
Boiling point
417.2+-38.0 C at 760 mmHg
Melting Point
192 C
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0110897.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)