Documentos Principais
CIAH98ABF3A3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.58
Número MDL:
p.e.
337.4+-52.0 C at 760 mmHg
pf
131-135 C
Iupac Name
2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5HClF3NO2S/c6-4-10-2(5(7,8)9)1(13-4)3(11)12/h(H,11,12)
chave InChI
OGZUWSFEZCBGPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/72850-61-4.html
Boiling point
337.4+-52.0 C at 760 mmHg
Melting Point
131-135 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0060012.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)