Documentos Principais
CIAH9884FD79
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
p.e.
393.9+-42.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
methyl 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-13-10(12)8-5-7(11)4-6-2-3-14-9(6)8/h4-5H,2-3,11H2,1H3
chave InChI
VHUHNEWQERKNBR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1616110-67-8.html
Boiling point
393.9+-42.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0160732.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)