Documentos Principais
CIAH987F4354
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.12
Número MDL:
p.e.
257 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-1-5(4-12)2-7(13)3-6/h1-3,13H
chave InChI
NQJQWKVZBALRHB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1243459-56-4.html
Boiling point
257 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0373293.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)