Documentos Principais
CIAH987F39F1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.15
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8O5/c1-13-7-5(9)2-4(8(11)12)3-6(7)10/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
UBXDWYFLYYJQFR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/4319-02-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0181941.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)