Documentos Principais
CIAH987F2C15
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-6-8(13)11(12,4)5/h8,13H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
YAYZGFMHPAODEG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1497778-22-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0146152.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)