Documentos Principais
CIAH987F1AE8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(((4-(2-Methoxyphenoxy)phenyl)sulfonamido)methyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
413.45
Número MDL:
p.e.
613.0+-65.0 C at 760 mmHg
pf
177-179 C
Iupac Name
4-[({[4-(2-methoxyphenoxy)phenyl]sulfonyl}amino)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C21H19NO6S/c1-27-19-4-2-3-5-20(19)28-17-10-12-18(13-11-17)29(25,26)22-14-15-6-8-16(9-7-15)21(23)24/h2-13,22H,14H2,1H3,(H,23,24)
chave InChI
SQSVKGCKTUPPME-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/885268-84-8.html
Boiling point
613.0+-65.0 C at 760 mmHg
Melting Point
177-179 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070653.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)