Documentos Principais
CIAH987EE201
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
197.3C at 760 mmHg
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanone
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/137052-08-5.html
Boiling point
197.3C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-D1226.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)