Documentos Principais
CIAH987EDC45
ChemScene LLC (Preferred Partner)
P-Chlorophenyl methyl sulfoxide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.65
Número MDL:
p.e.
142-144 C at 6 mmHg
pf
47-48 C
Iupac Name
1-chloro-4-(methylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7ClOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
UBDUBBTYCRJUHW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/934-73-6.html
Boiling point
142-144 C at 6 mmHg
Melting Point
47-48 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0208117.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)