Documentos Principais
CIAH987EC779
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromothiophene-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.05
Número MDL:
p.e.
284.3+-25.0 C at 760 mmHg
pf
No data available
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H
chave InChI
GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/56182-43-5.html
Boiling point
284.3+-25.0 C at 760 mmHg
Melting Point
No data available
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0096797.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)