Documentos Principais
CIAH987EBD2E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1H-Pyrazole-3,4-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
98.11
Número MDL:
Iupac Name
1H-pyrazole-3,4-diamine
Inchi Code
1S/C3H6N4/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,4H2,(H3,5,6,7)
chave InChI
LHGQFZQWSOXLEW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C, protect from light
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder
Product Link
https://www.chemscene.com/16461-98-6.html
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0055205.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)