Documentos Principais
CIAH987EBABB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 2-formyl-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
239.31
Número MDL:
p.e.
336.1+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl 2-formyl-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-5-4-13(9-14)6-10(7-13)8-15/h8,10H,4-7,9H2,1-3H3
chave InChI
AQNPHZHLJTXPKM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-20C, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/203662-55-9.html
Boiling point
336.1+-35.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0048420.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)