Documentos Principais
CIAH987EAC9D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]-pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-5-8(9(13)14)12-3-2-6(10)4-7(12)11-5/h2-4H,1H3,(H,13,14)
chave InChI
PIYHSBMKGBVADI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1159831-07-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0008764.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)