Documentos Principais
CIAH987EAC37
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.13
Número MDL:
p.e.
353C at 760 mmHg
pf
>320C
Iupac Name
furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO3/c10-8(11)6-3-5-1-2-9-4-7(5)12-6/h1-4H,(H,10,11)
chave InChI
WMPIDXCJMDIDQY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/112372-15-3.html
Boiling point
353C at 760 mmHg
Melting Point
>320C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0006616.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)