Documentos Principais
CH6371387791
Chem Impex International, Inc.
3-(3-Methoxyphenyl)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.25
Número MDL:
Iupac Name
3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-7-3-6-13(9-14)12-5-2-4-11(8-12)10-15/h2-10H,1H3
chave InChI
GLGWNAPAIMXRGT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-3-methoxyphenyl-benzaldehyde/16689?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-3-methoxyphenyl-benzaldehyde/16689?cid=0
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)