Documentos Principais
C12H580D8856
Chemcia Scientific, LLC
8-Hydroxy-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.2
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 8-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-2-15-10(14)7-6-12-5-3-4-8(13)9(12)11-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
chave InChI
QEFAMLZMTLPHJA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5931
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5931
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)