Documentos Principais
C12H316CEB12
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-bromo-5-iodo-benzoic acid methyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
355.96
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4-bromo-5-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrINO2/c1-13-8(12)4-2-6(10)5(9)3-7(4)11/h2-3H,11H2,1H3
chave InChI
WSALXGZBDVNFLR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3291
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3291
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)