Documentos Principais
C12H316CE9B6
Chemcia Scientific, LLC
3-Cyclopropoxy-benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(cyclopropyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO/c11-7-8-2-1-3-10(6-8)12-9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5H2
chave InChI
NVBGCWUMVIHESK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
0-5C
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2628
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2628
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)