Documentos Principais
C12H316CE763
Chemcia Scientific, LLC
5-Amino-3-iodo-1H-pyridin-2-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
272.47
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-amino-3-iodopyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5IN2O.ClH/c6-4-1-3(7)2-8-5(4)9;/h1-2H,7H2,(H,8,9);1H
chave InChI
RLQPWQIUDDDMFJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2258
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2258
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)