Documentos Principais
C12H316CE5B4
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.49
Número MDL:
Iupac Name
5-bromoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5BrN2.ClH/c8-6-2-1-3-7-9-4-5-10(6)7;/h1-5H;1H
chave InChI
QEGSOUOCOJZCFU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brownish Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1399
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1399
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)