Documentos Principais
CH4H8C2C859D
ChemBridge Corporation
4-phenylbutanimidamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.7
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-phenylbutanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.ClH/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,8H,4,7,11-12H2;1H
chave InChI
GKMGUWIMTFAVNW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4059893
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4059893_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)