Documentos Principais
CH4H53DF6BDC
ChemBridge Corporation
5-[(methylamino)methyl]pyrrolidin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Iupac Name
5-[(methylamino)methyl]-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-7-4-5-2-3-6(9)8-5/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
NKDYHCPYSXTJNL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4111539
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4111539_sds.pdf