Documentos Principais
CH4454669645
ChemBridge Corporation
6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decan-8-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decan-8-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O2.ClH/c10-6-3-11-7(5-9-6)1-2-8-4-7;/h8H,1-5H2,(H,9,10);1H
chave InChI
GTYOJHALNHXNPN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4078712
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4078712_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)