Documentos Principais
CH4428741627
ChemBridge Corporation
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.12
Número MDL:
Iupac Name
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-4-9-5-2-7(1)8-3-6-9;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
chave InChI
QNJSIGUFGXHSMG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4020366
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4020366_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)