Documentos Principais
CH4424852144
ChemBridge Corporation
N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]cyclopentanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.79
Número MDL:
Iupac Name
N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]cyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NS.ClH/c1-9-6-7-13-11(9)8-12-10-4-2-3-5-10;/h6-7,10,12H,2-5,8H2,1H3;1H
chave InChI
NEGXMGSRTOTWMP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071000
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071000_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)