Documentos Principais
CH4424851815
ChemBridge Corporation
[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](4-ethylbenzyl)amine hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
380.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-(4-ethylbenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C19H25NO2.BrH/c1-4-15-5-7-17(8-6-15)14-20-12-11-16-9-10-18(21-2)19(13-16)22-3;/h5-10,13,20H,4,11-12,14H2,1-3H3;1H
chave InChI
WXYOVZZKLBCBNL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5941457
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5941457_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)