Documentos Principais
CH4424851689
ChemBridge Corporation
(2-methoxy-1-methylethyl)(3-nitrobenzyl)amine hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
305.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-methoxy-N-(3-nitrobenzyl)-2-propanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H16N2O3.BrH/c1-9(8-16-2)12-7-10-4-3-5-11(6-10)13(14)15;/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3;1H
chave InChI
LLOYDJBUDNQXNK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5565577
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5565577_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)