Documentos Principais
CH4424851660
ChemBridge Corporation
N-(3-bromo-4-methoxybenzyl)cycloheptanamine hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
393.16
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-bromo-4-methoxybenzyl)cycloheptanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H22BrNO.BrH/c1-18-15-9-8-12(10-14(15)16)11-17-13-6-4-2-3-5-7-13;/h8-10,13,17H,2-7,11H2,1H3;1H
chave InChI
RFMWPPACIBCPTI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5559298
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5559298_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)