Documentos Principais
CH4424851538
ChemBridge Corporation
N-(3-bromo-4-methoxybenzyl)-3-pentanamine hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
367.12
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-bromo-4-methoxybenzyl)-3-pentanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H20BrNO.BrH/c1-4-11(5-2)15-9-10-6-7-13(16-3)12(14)8-10;/h6-8,11,15H,4-5,9H2,1-3H3;1H
chave InChI
HHQVPCMAVUVUAE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5534877
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5534877_sds.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)